Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloromethyl polystyrene resin 2,0-2,7 mmol/g, "cross-linked" 2% DVB (200-400 mesh)

Fournisseur: TCI

C1745-5G
TCIAC1745-5GEA 31.9 EUR InStock
TCIAC1745-5G
Chloromethyl polystyrene resin 2,0-2,7 mmol/g, "cross-linked" 2% DVB (200-400 mesh)
Chloromethyl polystyrene resin


Numéro MDL: MFCD00146406
Numéro CAS: 55844-94-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Loading 2.0 to 2.7 mmol/g

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité