Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Chloro-6-hydroxy-3-pyridinecarboxylic Acid

C1758-5G
TCIAC1758-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAC1758-5G
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid


Formule: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052950
Numéro CAS: 54127-63-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité