Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N-(2-Carboxybenzoyl)-(+)-10,2-camphorsultam ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

C1766-500MG
TCIAC1766-500MGEA 316 EUR InStock
TCIAC1766-500MG
N-(2-Carboxybenzoyl)-(+)-10,2-camphorsultam ≥98.0% (par HPLC)
N-(2-Carboxybenzoyl)-(+)-10,2-camphorsultam


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=699c33102efda2337fd65d195aaf8c9d85a86be4&vid=bc85cdf121e99532693bb340dc0837bdac9042ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +130.0 to +140.0 deg (C=2, MeOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité