N-(2-Carboxy-4,5-dichlorobenzoyl)-(+)-10,2-camphorsultam ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
C1767-500MG
TCIAC1767-500MGEA 167 EUR InStock
TCIAC1767-500MG
N-(2-Carboxy-4,5-dichlorobenzoyl)-(+)-10,2-camphorsultam ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(2-Carboxy-4,5-dichlorobenzoyl)-(+)-10,2-camphorsultam
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d4b493dab785522ce4ddacbd08b649985c0dbfd&vid=354239786257edc89f3179368a6850346c7bcaa0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +90.0 to +100.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité