Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ɑ-Cyano-4-hydroxycinnamic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Cyano-3-(4-hydroxyphenyl)acrylic Acid, α-Cyano-4-hydroxycinnamic Acid, α-CHCA, CHCA

C1768-1G
TCIAC1768-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAC1768-1G
ɑ-Cyano-4-hydroxycinnamic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic acid


Formule: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004204
Numéro CAS: 28166-41-8
EINECS: 248-879-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité