Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétrachloro-p-benzoquinone ∼2% dans le DMF pour détection d'amines primaires et secondaires

Fournisseur: TCI
Danger

C1770-10ML
TCIAC1770-10MLEA 22 EUR InStock
TCIAC1770-10ML
Tétrachloro-p-benzoquinone ∼2% dans le DMF pour détection d'amines primaires et secondaires
Tétrachloro-p-benzoquinone


Formule: C₆Cl₄O₂
MW: 245,88 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001594
Numéro CAS: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
ONU: 2265
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02078
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f397143c580e33d7c188117f84a04aa1679abac6&vid=1ada863bf2e530397724eceeef9a59f6e063d618&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Concentration (Iodometric titration) 2.0 to 2.3 w/w%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité