Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cinnamate d'isopropyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C1779-25G
TCIAC1779-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAC1779-25G
Cinnamate d'isopropyle ≥98.0% (par GC)
Cinnamate d'isopropyle


Formule: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,24 g/mol
Point d'ébullition: 270°C
Densité: 1.03
Numéro MDL: MFCD00048292
Numéro CAS: 7780-06-5
EINECS: 231-949-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ccd434e7e97b2c0da60780b1c216a9070c7f0eb7&vid=ccd434e7e97b2c0da60780b1c216a9070c7f0eb7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité