Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-4-iodoaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

C1781-5G
TCIAC1781-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAC1781-5G
2-Chloro-4-iodoaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloro-4-iodoaniline


Formule: C₆H₅ClIN
MW: 253,47 g/mol
Point d'ébullition: 289 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 73 °C
Numéro MDL: MFCD00025298
Numéro CAS: 42016-93-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=222fc0a8d01f6b7d2c221bee9d0634e7b8d1b7b8&vid=222fc0a8d01f6b7d2c221bee9d0634e7b8d1b7b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité