Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-1,2-Cyclohexanediol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: cis-Cyclohexane-1,2-diol

C1802-1G
TCIAC1802-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAC1802-1G
cis-1,2-Cyclohexanediol ≥98.0% (par GC)
cis-1,2-Cyclohexanediol


Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Point de fusion: 98…101 °C
Densité: 1,183 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064944
Numéro CAS: 1792-81-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2f1ebd75d584e720400408dd3aad4cca4f49c64&vid=f2f1ebd75d584e720400408dd3aad4cca4f49c64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité