Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-1,3-difluorobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2,4-difluorobenzene

C1830-25G
TCIAC1830-25GEA 102 EUR InStock
TCIAC1830-25G
4-Chloro-1,3-difluorobenzène ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-1,3-difluorobenzène


Formule: C₆H₃ClF₂
MW: 148,54 g/mol
Point d'ébullition: 127°C
Point de fusion: –26°C
Densité: 1,353 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 32°C
Numéro MDL: MFCD00042569
Numéro CAS: 1435-44-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb3f4e866925d597c82047c6e8259e095d24b23c&vid=eb3f4e866925d597c82047c6e8259e095d24b23c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité