Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1948-500G
TCIAC1948-500GEA 19.8 EUR InStock
TCIAC1948-500G
Chlorobenzène ≥98.0% (par GC)
Chlorobenzène


Formule: C₆H₅Cl
Point d'ébullition: 132°C
Point de fusion: –45°C
Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 28°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000530
Numéro CAS: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
ONU: 1134
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119432722-45
Merck Index: 14,02121
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd859faf3e376b2cd44c776a5504615703e9ca31&vid=dd859faf3e376b2cd44c776a5504615703e9ca31&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité