Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Coronene ≥98.0% (par HPLC), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI

C1961-100MG
TCIAC1961-100MGEA 77 EUR InStock
TCIAC1961-100MG
Coronene ≥98.0% (par HPLC), purifié par sublimation
Coronene


Formule: C₂₄H₁₂
Point d'ébullition: 525°C
Point de fusion: 440°C
Densité: 1,371 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00004134
Numéro CAS: 191-07-1
EINECS: 205-881-7
Merck Index: 14,02536
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c86eb70747bc6bdf29e5e08fef6e88bf9dbc21c3&vid=c203accedf8f20c34630b52557b83dbd5969ff5d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité