Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloroanthracene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1962-1G
TCIAC1962-1GEA 168 EUR InStock
TCIAC1962-1G
2-Chloroanthracene ≥98.0% (par GC)
2-Chloroanthracene


Formule: C₁₄H₉Cl
MW: 212,68 g/mol
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 223 °C
Numéro MDL: MFCD00003580
Numéro CAS: 17135-78-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a85cd42f9411676bc8c6f71408a5988aebf1944&vid=2a85cd42f9411676bc8c6f71408a5988aebf1944&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 222.0 to 226.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité