Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1-(2-Cyanoethyl)-2-methylimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(2-Methyl-1-imidazolyl)propionitrile, 3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)propanenitrile

C1963-25G
TCIAC1963-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAC1963-25G
1-(2-Cyanoethyl)-2-methylimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(2-Cyanoethyl)-2-methylimidazole


Formule: C₇H₉N₃
MW: 135,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047049
Numéro CAS: 23996-55-6
EINECS: 245-976-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité