1-(2-Cyanoethyl)-2-phenylimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(2-Phenyl-1-imidazolyl)propionitrile
C1964-25G
TCIAC1964-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC1964-25G
1-(2-Cyanoethyl)-2-phenylimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(2-Cyanoethyl)-2-phenylimidazole
Formule: C₁₂H₁₁N₃
MW: 197,24 g/mol
Numéro CAS: 23996-12-5
EINECS: 245-972-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité