Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Cyanoethyl)-2-undecylimidazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

C1965-25G
TCIAC1965-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAC1965-25G
1-(2-Cyanoethyl)-2-undecylimidazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-(2-Cyanoethyl)-2-undecylimidazole


Formule: C₁₇H₂₉N₃
Numéro CAS: 23996-16-9
EINECS: 245-973-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 54.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité