Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloropropyl chloroformate ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

C1983-25G
TCIAC1983-25GEA 104 EUR InStock
TCIAC1983-25G
3-Chloropropyl chloroformate ≥95.0% (par GC)
3-Chloropropyl chloroformate


Formule: C₄H₆Cl₂O₂
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD02093717
Numéro CAS: 628-11-5
EINECS: 425-770-9
ONU: 3277
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=176f2be15a6fcbbbb5370562de21acbe643fd472&vid=176f2be15a6fcbbbb5370562de21acbe643fd472&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité