Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-2,5-diméthoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dimethoxy-4-chloroaniline

C1996-25G
TCIAC1996-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAC1996-25G
4-Chloro-2,5-diméthoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloro-2,5-diméthoxyaniline


Formule: C₈H₁₀ClNO₂
MW: 187,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014893
Numéro CAS: 6358-64-1
EINECS: 228-782-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=388dfab4e2ccb6bfeaa12dbbf5f1c7ead9fef9b6&vid=388dfab4e2ccb6bfeaa12dbbf5f1c7ead9fef9b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité