Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-5-méthylpyridine ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-picoline

C1999-5G
TCIAC1999-5GEA 24.2 EUR InStock
TCIAC1999-5G
2-Chloro-5-méthylpyridine ≥97.0% (par GC)
2-Chloro-5-méthylpyridine


Formule: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Point d'ébullition: 56°C
Densité: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00792460
Numéro CAS: 18368-64-4
EINECS: 418-050-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=064ac915389792d71450b0918c4c3f79cfa08f0e&vid=064ac915389792d71450b0918c4c3f79cfa08f0e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité