Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C2006-5G
TCIAC2006-5GEA 263 EUR InStock
TCIAC2006-5G
4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde ≥98.0% (par GC)
4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde


Formule: C₁₃H₉ClO₂
MW: 232,67 g/mol
Point d'ébullition: 181°C
Numéro MDL: MFCD01631895
Numéro CAS: 61343-99-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b50a082506f1050f06b4d076ae48765bb0cbefab&vid=b50a082506f1050f06b4d076ae48765bb0cbefab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité