Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(4-Chlorophenoxy)benzonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C2007-5G
TCIAC2007-5GEA 174 EUR InStock
TCIAC2007-5G
4-(4-Chlorophenoxy)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-(4-Chlorophenoxy)benzonitrile


Formule: C₁₃H₈ClNO
MW: 229,6617 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD08276330
Numéro CAS: 74448-92-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a48d08b78fc69d75109958d26120e894d73ff5e&vid=8a48d08b78fc69d75109958d26120e894d73ff5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité