Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(4-Carboxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazole ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(5-Mercapto-1H-tetrazol-1-yl)benzoic Acid, 1-(4-Carboxyphenyl)-1H-tetrazole-5-thiol, 4-(5-Mercapto-1H-tetrazol-1-yl)benzoic acid

C2011-5G
TCIAC2011-5GEA 127 EUR InStock
TCIAC2011-5G
1-(4-Carboxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazole ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-(4-Carboxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazole


Formule: C₈H₆N₄O₂S
MW: 222,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD01074835
Numéro CAS: 23249-95-8
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité