Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-D-phenylalanine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

C2016-1G
TCIAC2016-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAC2016-1G
4-Chloro-D-phenylalanine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Chloro-D-phenylalanine hydrochloride


Formule: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 236,09 g/mol
Point de fusion: 235°C
Numéro CAS: 147065-05-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +8.0 to +12.0 deg (C=1, H2O)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité