Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclopropylmagnesium bromide ∼10% (p/p) ∼0.7 mol/L dans le THF

Fournisseur: TCI
Danger

C2039-100G
TCIAC2039-100GEA 230 EUR InStock
TCIAC2039-100G
Cyclopropylmagnesium bromide ∼10% (p/p) ∼0.7 mol/L dans le THF
Cyclopropylmagnesium bromide


Formule: C₃H₅BrMg
Point d'éclair: –17°C
Numéro MDL: MFCD00672094
Numéro CAS: 23719-80-4
EINECS: 472-500-0
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b752022c29f4bd01bede0e9fbdab48039b12ce6&vid=a70b12d5ab10a0871f19735af93f5ef8dcb309dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (sec Butanol method) 9.0 to 12.0 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité