Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-2,5-dimethylpyrazine ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C2040-5G
TCIAC2040-5GEA 94.6 EUR InStock
TCIAC2040-5G
3-Chloro-2,5-dimethylpyrazine ≥95.0% (par GC)
3-Chloro-2,5-dimethylpyrazine


Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142,5900 g/mol
Point d'ébullition: 114°C
Point d'éclair: 83°C
Numéro MDL: MFCD00006143
Numéro CAS: 95-89-6
EINECS: 202-463-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6185cbac8fd615d2426b09a67413050f9b080452&vid=6185cbac8fd615d2426b09a67413050f9b080452&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité