Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(1-Imidazolyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanophenyl)imidazole, 4-(1H-imidazol-1-yl)benzonitrile

C2045-5G
TCIAC2045-5GEA 161 EUR InStock
TCIAC2045-5G
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile


Formule: C₁₀H₇N₃
MW: 169,1800 g/mol
Numéro MDL: MFCD00127147
Numéro CAS: 25372-03-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité