Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Cyanostilbene ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Stilbene-4-carbonitrile, (E)-4-Styrylbenzonitrile

C2046-1G
TCIAC2046-1GEA 149 EUR InStock
TCIAC2046-1G
4-Cyanostilbene ≥96.0% (par GC)
4-Cyanostilbene


Formule: C₁₅H₁₁N
MW: 205,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00489188
Numéro CAS: 13041-79-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité