Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(+/-)-Cucurbic acid 5 mg/mL dans l'acétonitrile

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (+/-)-3-Hydroxy-2-(2-pentenyl)cyclopentaneacetic Acid

C2054-1ML
TCIAC2054-1MLEA 697 EUR InStock
TCIAC2054-1ML
(+/-)-Cucurbic acid 5 mg/mL dans l'acétonitrile
(+/-)-Cucurbic acid


Formule: C₁₂H₂₀O₃
MW: 212,29 g/mol
Numéro CAS: 131488-83-0
ONU: 1648
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25f91e3558b4786e1581dd729196c65b813632b6&vid=306857083d07d8e50a81266d12bfee9423a3b5aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité