Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(3-Chloro-2-methylphenyl)anthranilic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-[(3-Chloro-2-methylphenyl)amino]benzoic Acid, 2-(3-Chloro-o-toluidino)benzoic Acid, 2-((3-Chloro-2-methylphenyl)amino)benzoic acid, Tolfenamic Acid

C2064-25G
TCIAC2064-25GEA 101 EUR InStock
TCIAC2064-25G
N-(3-Chloro-2-methylphenyl)anthranilic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N-(3-Chloro-2-methylphenyl)anthranilic acid


Formule: C₁₄H₁₂ClNO₂
MW: 261,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD00133865
Numéro CAS: 13710-19-5
EINECS: 237-264-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09513
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 209.0 to 214.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité