Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(3-Chlorophenyl)anthranilic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(3-Chloroanilino)benzoic Acid, 2-[(3-Chlorophenyl)amino]benzoic Acid

C2065-25G
TCIAC2065-25GEA 66 EUR InStock
TCIAC2065-25G
N-(3-Chlorophenyl)anthranilic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(3-Chlorophenyl)anthranilic acid


Formule: C₁₃H₁₀ClNO₂
MW: 247,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD01928172
Numéro CAS: 13278-36-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité