Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(3-Chloropropoxy)tetrahydro-2H-pyran ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C2072-25G
TCIAC2072-25GEA 106 EUR InStock
TCIAC2072-25G
2-(3-Chloropropoxy)tetrahydro-2H-pyran ≥97.0% (par GC)
2-(3-Chloropropoxy)tetrahydro-2H-pyran


Formule: C₈H₁₅ClO₂
MW: 178,66 g/mol
Point d'ébullition: 107°C
Point d'éclair: 89°C
Numéro MDL: MFCD00023846
Numéro CAS: 42330-88-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0850 to 1.0890
Refractive index n20/D 1.4560 to 1.4600

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité