Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C2091-25G
TCIAC2091-25GEA 123 EUR InStock
TCIAC2091-25G
1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene


Formule: C₇H₄ClF₃O
Point d'ébullition: 143°C
Numéro MDL: MFCD03840206
Numéro CAS: 450-96-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f42d94efff223d56c0d190c3d7921180943c785&vid=8f42d94efff223d56c0d190c3d7921180943c785&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité