Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5'-Chloro-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naphthanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(5-Chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy-2-naphthamide, Naphthol AS-ITR, Azoic Coupling Component 12

C2101-25G
TCIAC2101-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAC2101-25G
5'-Chloro-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naphthanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
5'-Chloro-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naphthanilide


Formule: C₁₉H₁₆ClNO₄
MW: 357,79 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021635
Numéro CAS: 92-72-8
EINECS: 202-182-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 203.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité