Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5'-Chloro-3-hydroxy-2'-methyl-2-naphthanilide ≥96.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI

C2102-25G
TCIAC2102-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAC2102-25G
5'-Chloro-3-hydroxy-2'-methyl-2-naphthanilide ≥96.0% (sur base azote total)
5'-Chloro-3-hydroxy-2'-methyl-2-naphthanilide


Formule: C₁₈H₁₄ClNO₂
Point de fusion: 244°C
Numéro MDL: MFCD00021636
Numéro CAS: 135-63-7
EINECS: 205-207-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité