Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acide 4-chloro-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-3-methylbenzoic acid

C2115-5G
TCIAC2115-5GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC2115-5G
Acide 4-chloro-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-chloro-m-toluique


Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045853
Numéro CAS: 7697-29-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d66929af58efd5594362c05a4c6a94e8e120224&vid=7d66929af58efd5594362c05a4c6a94e8e120224&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 211.0 to 215.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité