Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nɑ-Carbobenzoxy-D-arginine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

C2131-5G
TCIAC2131-5GEA 359 EUR InStock
TCIAC2131-5G
Nɑ-Carbobenzoxy-D-arginine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nalpha-Carbobenzoxy-D-arginine


Formule: C₁₄H₂₀N₄O₄
Point de fusion: 175°C
Numéro MDL: MFCD00063009
Numéro CAS: 6382-93-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +7.0 ~ +10.0 deg (C=5.5, 0.2mol/L HCl)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité