Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloro-2-adamantanone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Chloroadamantan-2-one

C2140-1G
TCIAC2140-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAC2140-1G
5-Chloro-2-adamantanone ≥98.0% (par GC)
5-Chloro-2-adamantanone


Formule: C₁₀H₁₃ClO
MW: 184,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00798599
Numéro CAS: 20098-17-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 202.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité