Carbon nanotube multi-parois, Length: 1-2 µm, Ø 20-40 nm
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: CNT
C2155-1G
TCIAC2155-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAC2155-1G
Carbon nanotube multi-parois, Length: 1-2 µm, Ø 20-40 nm
Carbon nanotube
Formule: C
MW: 12,011 g/mol
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 308068-56-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Purity (TPO Method) min. 95 %
Diameter 20 to 40 nm
Length 1 to 2 micro_m
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité