Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-m-xylène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C2164-25G
TCIAC2164-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAC2164-25G
2-Chloro-m-xylène ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-m-xylène


Formule: C₈H₉Cl
Point d'ébullition: 187°C
Point de fusion: -36°C
Densité: 1,053 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 63°C
Numéro MDL: MFCD00000565
Numéro CAS: 6781-98-2
EINECS: 229-843-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dd4817aadf78e5feecc80f8b77eb27171de0665&vid=8dd4817aadf78e5feecc80f8b77eb27171de0665&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité