Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C2166-5G
TCIAC2166-5GEA 174 EUR InStock
TCIAC2166-5G
1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzène


Formule: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,55 g/mol
Point d'ébullition: 239°C
Point de fusion: 37…40 °C
Numéro MDL: MFCD00084853
Numéro CAS: 345-17-5
EINECS: 206-456-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9697ddc9105457e57041a36baecb7ef304f9c7c1&vid=9697ddc9105457e57041a36baecb7ef304f9c7c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité