Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-Chlorophenyl)-2-methylpropanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C2176-5G
TCIAC2176-5GEA 64.9 EUR InStock
TCIAC2176-5G
2-(4-Chlorophenyl)-2-methylpropanol ≥98.0% (par GC)
2-(4-Chlorophenyl)-2-methylpropanol


Formule: C₁₀H₁₃ClO
MW: 184,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD06657569
Numéro CAS: 80854-14-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8adbc41238fd17a60baf40fed6e5ad99747d2939&vid=8adbc41238fd17a60baf40fed6e5ad99747d2939&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité