Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iodure de caesium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

C2205-25G
TCIAC2205-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAC2205-25G
Iodure de caesium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Iodure de caesium


Formule: CsI
Point d'ébullition: 1280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 621°C
Densité: 3,21 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010962
Numéro CAS: 7789-17-5
EINECS: 232-145-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02014
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f47b91bde67ea783597ae8b635a37c3279e3979e&vid=f47b91bde67ea783597ae8b635a37c3279e3979e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité