Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Chrysenequinone ≥93.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

C2214-200MG
TCIAC2214-200MGEA 183 EUR InStock
TCIAC2214-200MG
1,4-Chrysenequinone ≥93.0% (par HPLC)
1,4-Chrysenequinone


Formule: C₁₈H₁₀O₂
Numéro MDL: MFCD00009941
Numéro CAS: 100900-16-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Melting point 211.0 to 217.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité