Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-5-fluoroanisole ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C2216-5G
TCIAC2216-5GEA 70.4 EUR InStock
TCIAC2216-5G
2-Chloro-5-fluoroanisole ≥97.0% (par GC)
2-Chloro-5-fluoroanisole


Formule: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Densité: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042573
Numéro CAS: 450-89-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité