Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-[2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]ethan-1-one, 4-Acetyl-3,4'-dichlorodiphenyl ether

C2219-25G
TCIAC2219-25GEA 198 EUR InStock
TCIAC2219-25G
2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone ≥98.0% (par GC)
2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone


Formule: C₁₄H₁₀Cl₂O₂
MW: 281,1340 g/mol
Numéro MDL: MFCD00140226
Numéro CAS: 119851-28-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0591ee9d7a1e97bb32763adaf45c3fb657168a1&vid=a0591ee9d7a1e97bb32763adaf45c3fb657168a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité