Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

6-Chloro-2-fluoropurine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Chloro-2-fluoro-9H-purine

C2221-1G
TCIAC2221-1GEA 99 EUR InStock
TCIAC2221-1G
6-Chloro-2-fluoropurine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Chloro-2-fluoropurine


Formule: C₅H₂ClFN₄
MW: 172,55 g/mol
Point de fusion: 162°C
Numéro MDL: MFCD02183557
Numéro CAS: 1651-29-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité