Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydroperoxyde de cumène (contains ca. 20% Aromatic Hydrocarbon)

Fournisseur: TCI
Danger

C2223-100G
TCIAC2223-100GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC2223-100G
Hydroperoxyde de cumène (contains ca. 20% Aromatic Hydrocarbon)
Hydroperoxyde de cumène


Formule: C₉H₁₂O₂
Point d'éclair: 60°C
Numéro MDL: MFCD00002129
Numéro CAS: 80-15-9
EINECS: 201-254-7
ONU: 3109
ADR: 5.2,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d8e599df34ee46d36976ea3b1b1b0ddb9fd77a7&vid=6d8e599df34ee46d36976ea3b1b1b0ddb9fd77a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Iodometric titration) 80.0 to 84.0 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité