Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloro-2-benzoxazolinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

C2237-25G
TCIAC2237-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAC2237-25G
5-Chloro-2-benzoxazolinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Chloro-2-benzoxazolinone


Formule: C₇H₄ClNO₂
Numéro MDL: MFCD00005717
Numéro CAS: 95-25-0
EINECS: 202-403-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16d3ca6f8c12e3ec7fdcf84a99954172a8fdbd65&vid=16d3ca6f8c12e3ec7fdcf84a99954172a8fdbd65&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité