Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloro-2-iodoaniline ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

C2239-5G
TCIAC2239-5GEA 22 EUR InStock
TCIAC2239-5G
5-Chloro-2-iodoaniline ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
5-Chloro-2-iodoaniline


Formule: C₆H₅ClIN
MW: 253,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD06738960
Numéro CAS: 6828-35-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2f5694c6f2783a04b797c869d9d0a784df264c0&vid=d2f5694c6f2783a04b797c869d9d0a784df264c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 40.0 to 43.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité