Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(4-Chloro-2-méthylphényl)-3-(phosphonooxy)naphtalène-2-carboxamide ≥95.0% (par HPLC) pour recherche biochimique

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-[(4-Chloro-o-tolyl)carbamoyl]-2-naphthylphosphoric acid

C2250-200MG
TCIAC2250-200MGEA 68.2 EUR InStock
TCIAC2250-200MG
N-(4-Chloro-2-méthylphényl)-3-(phosphonooxy)naphtalène-2-carboxamide ≥95.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
N-(4-Chloro-2-méthylphényl)-3-(phosphonooxy)naphtalène-2-carboxamide


Formule: C₁₈H₁₅ClNO₅P
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00042716
Numéro CAS: 2616-72-0
EINECS: 220-046-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a048b8854ab8491a9d55c5b3ee0b2069cabd0176&vid=7eb5c8f06274551150f53821d77c0550aff37867&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Alkaline Phosphatase detection test to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité